Learn More
Cytiva™ Milieu d’expression des pics HyClone™
Code produit 17878135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume reconstitué:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume reconstitué Conditionnement
17878135 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17878135 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur SH31193.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    86.56€ / 1L
    Économisez 74.44€
    46% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu prêt à l’emploi favorise la croissance et la transfection efficace de l’expression du virus adéno-associé (AAV) dans les lignées cellulaires HEK 293.
Ce milieu permet une croissance cellulaire élevée, une grande efficacité de transfection et une production virale robuste pour une variété de sérotypes AAV exprimés dans des lignées de cellules rénales embryonnaires humaines (HEK). Le milieu d’expression des pics HyClone™ est un milieu de culture cellulaire sans composants d’origine animale (ADCF), sans hydrolysats et respectueux de la réglementation. La polyvalence de ce milieu permet une grande efficacité de transfection, une croissance cellulaire régulière, une densité élevée de cellules viables et des titres viraux élevés pour de nombreuses lignées cellulaires HEK 293 et sérotypes d’AAV.
Le milieu d’expression des pics HyClone™ permet une transition transparente de la croissance à la production d’AAV en utilisant des lignées cellulaires et des processus standard. Le milieu d’expression des pics HyClone™ est disponible sous forme de liquide et de poudre dans un emballage facile à utiliser.
  • Le milieu prêt à l’emploi contient de la L-glutamine stable et du poloxamère 188.
  • Conçu pour un rendement cellulaire élevé et une production virale robuste
  • Permet une adaptation directe
  • Conçu pour les applications de transfection et de production à petite ou grande échelle
  • Compatible avec une variété de réactifs de transfection à base de PEI et de lipides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HEK
Type de cellule Rein (embryonnaire)
Classification Production virale
Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Poloxamère 188
Sans additif Néant
Volume reconstitué 1 L
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Système d’expression Mammifère