Learn More
Cytiva Solution de pénicilline-streptomycine 100X HyClone™
Code produit 11556461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11556461 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11556461 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SV30010
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour contrôler / détruire les microorganismes destructeurs tels que les bactéries
  • Bactériostatique à large spectre, agissant contre les organismes Gram négatif et Gram positif
  • Utilisée comme agent antibactérien et anti-mycobactérien
  • La concentration recommandée pour la pénicilline est de 100 U/ml ; Pour la streptomycine : 100 μg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -10° à -20°C
Description Pénicilline 10 000 U/ml, streptomycine10 000μg/ml dans du NaCl à 0,85 %
Spectre de l’antibiotique Bactéries à gram-négatif et à gram-positif à large spectre
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • HyClone Penicillin-Streptomycin Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate