Learn More
Cytiva Solution de pénicilline streptomycine glutamine HyClone™
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -10° à -20°C |
| Description | Solution Pen / Strep / Glutamine |
| Spectre de l’antibiotique | Bactéries à gram-négatif et à gram-positif à large spectre |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antibiotic |
| Stérilité | Sterile |
| Sterilization Method | 0,1 μm Stérilisé filtré |
| Avec additifs | None |
| Sans additif | None |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HyClone Penicillin/Streptomycin/Glutamine Solution
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 3% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.