Learn More
Cytiva Milieux PF CHO™ LS et PF-CHO MPS HyClone™
Description
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | PF-CHO LS |
| Sterilization Method | 0,2 μm Stérilisé filtré |
| Avec additifs | Glutamine, Poloxamère 188, Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans rouge de phénol, Sans HEPES |
| Quantité | 1000 mL |
| Certifications/Conformité | BPFa |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |