Learn More
Cytiva Milieux PF CHO™ LS et PF-CHO MPS HyClone™
Description
Spécification
Spécification
| Forme | Poudre |
| Type de produit | PF-CHO MPS |
| Stérilité | Non stérile |
| Avec additifs | Aucun |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans poloxamère 188, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium |
| Quantité | 10 L |
| Certifications/Conformité | BPFa |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |