Learn More
Cytiva Milieux PF CHO™ LS et PF-CHO MPS HyClone™
Code produit 10721694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
5 L
10 L
6 x 1 000 ml
Avec additifs:
Aucun
Glutamine, Poloxamère 188, Bicarbonate de sodium
Sans additif:
Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans poloxamère 188, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Type de produit:
PF CHO LS
PF-CHO LS
PF-CHO MPS
Conditionnement:
1000mL
10L
5L
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Type de produit Conditionnement
10721694 5 L Aucun Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans poloxamère 188, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium PF-CHO MPS 5L
10494085 10 L Aucun Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans poloxamère 188, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium PF-CHO MPS 10L
11571911 6 x 1 000 ml Glutamine, Poloxamère 188, Bicarbonate de sodium Sans rouge de phénol, Sans HEPES PF CHO LS 6 pièces
10443295 1000 mL Glutamine, Poloxamère 188, Bicarbonate de sodium Sans rouge de phénol, Sans HEPES PF-CHO LS 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10721694 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30333.01
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Contribue à la croissance de nombreux clones cellulaires CHO et à la production de différentes protéines recombinantes. Les milieux de culture LS et PF CHO MPS HyClone™ PF CHO™ sont des milieux sans protéines développés par le biais de la conc
  • Conçu pour un haut rendement cellulaire et de production de protéines recombinantes
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Contribue à la croissance dans de nombreux systèmes de culture cellulaire
  • Fabriqués à partir de composants traçables conformément aux directives BPFa (21 CFR 820)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Forme Poudre
    Type de produit PF-CHO MPS
    Stérilité Non stérile
    Avec additifs Aucun
    Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans poloxamère 188, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
    À utiliser avec (application) Croissance de nombreux clones cellulaires d’ovaires de hamster de Chine (CHO) et production d’une variété de protéines recombinantes avec une adaptation minimale
    Quantité 5 L
    Certifications/Conformité BPFa
    Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière