Learn More
Cytiva Solution saline dans un tampon de phosphate (PBS) HyClone™
Code produit 10356662
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 000 ml
Concentration:
10 X
1 X
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Concentration unitSize
10356662 1 000 ml 10 X 1000mL
10572193 1 000 ml 1 X 1000mL
10462372 500 mL 1 X 500mL
10793004 6 x 1 000 ml 1 X 6 pièces
10294922 500 mL 10 X 500mL
10126473 6 x 500 ml 1 X 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10356662 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30258.02
Edge
Tamponnez la croissance des cultures cellulaires avec PBS
  • Solution ayant fait l’objet d’un contrôle qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPFa et ISO 9001:2000 Consignes
Contenu et stockage 15° jusqu'à 30 °C
Concentration 10 X
Forme Liquide
Type de produit Solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Niveau d’endotoxines =1,0 EU/ml
pH 7,0 à 7,2
Quantité 1 000 ml