Learn More
Cytiva Solution saline dans un tampon de phosphate (PBS) HyClone™
Code produit 10462372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 000 ml
Concentration:
10 X
1 X
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Concentration Conditionnement
10462372 500 mL 1 X 500mL
10572193 1 000 ml 1 X 1000mL
10793004 6 x 1 000 ml 1 X 6 pièces
10294922 500 mL 10 X 500mL
10356662 1 000 ml 10 X 1000mL
10126473 6 x 500 ml 1 X 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10462372 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30256.01
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tamponnez la croissance des cultures cellulaires avec PBS
  • Solution ayant fait l’objet d’un contrôle qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPFa et ISO 9001:2000 Consignes
Contenu et stockage 15° jusqu'à 30 °C
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
Stérilité Sterile
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Niveau d’endotoxines =1,0 EU/ml
pH 7,0 à 7,2
Quantité 500 mL