Learn More
Cytiva Sérum porcin HyClone™ originaire de Nouvelle-Zélande
Spécification
Spécification
| Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
| Type de produit | Sérum porcin |
| Quantité | 1000 mL |
| Sterilization Method | Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 200 nm de taille de pores |
| Traitement | Irradié, inactivé par la chaleur |
| Concentration en endotoxines | ≤100 UE/ml |
| Inactivé par la chaleur | Oui |
| Concentration d’hémoglobine | ≤ 50 mg/dl |
| Gamme de produits | HyClone |