Learn More
Cytiva Sérum porcin HyClone™ originaire de Nouvelle-Zélande
Code produit 10136173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10136173 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10136173 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SV30016.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Provenant de la Nouvelle-Zélande et filtrés aux États-Unis par l’intermédiaire de plusieurs filtres de taille de pores de 200 nm. Le sérum est irradié aux rayons gamma à 25 à 40 kGy après filtration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Age >6 mois
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Type de produit Sérum porcin
Quantité 1000 mL
Sterilization Method Filtré par des filtres séquentiels de 200 nm de taille de pores
Traitement Irradié (25 à 40 kGy)
Concentration en endotoxines ≤100 UE/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 50 mg/dl
Gamme de produits HyClone