Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal destiné à la recherche, origine Amérique du Sud
Code produit 17192345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
5 800 ml
Traitement:
Irradié
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
17192345 500 mL Irradié 500mL
12360273 5 800 ml Irradié 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17192345 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SV30160.03IR3045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.23€
    305.00€ / 500mL
    Économisez 62.23€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Complétez la croissance des cultures cellulaires avec une qualité provenant d’Amérique du Sud.Le sérum de veau fœtal (FBS) destiné à la recherche, origine Amérique du Sud HyClone™ est un sérum irradié conforme aux réglementations de l’UE afin de fournir une solution économique pour les applications de recherche pour les clients européens.
Le sérum de veau fœtal (FBS) destiné à la recherche, origine Amérique du Sud, provient généralement du Brésil et de l’Uruguay et est conforme aux réglementations de l’UE pour des procédures strictes de fabrication et de contrôle de la qualité afin d’assurer un sérum homogène et de haute qualité.Le sérum est disponible pour les clients situés en Europe, en Asie et en Afrique.
  • En provenance des pays d’Amérique du Sud approuvés par l’UE avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Produit à l’aide d’une véritable technologie de pool pour assurer l’uniformité et la cohérence de flacons en flacons
  • Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Réglementations de l’UE
Couleur Marron
Contenu et stockage Conserver à -10°C ou moins, conserver réfrigéré après décongelés pendant 6 semaines maximum
Pays d’origine Amérique du Sud
Forme Liquide
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Irradiés
Source Amérique du Sud (généralement Brésil, Uruguay)
Qualité Niveau de recherche
Traitement Irradié
Testé pour Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
À utiliser avec (application) Croissance des cultures cellulaires