Learn More
Cytiva Milieu de culture RPMI 1640 HyClone™
Code produit 11541811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
6 x 500 mL
6 x 1 000 ml
Avec additifs:
Glutamine, HEPES, Rouge de phénol
Glutamine, Rouge de phénol
HEPES, Rouge de phénol, Phenol Red
Rouge de phénol
Sans additif:
None
Sans glutamine
Sans rouge de phénol
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Conditionnement
11541811 500 mL Glutamine, Rouge de phénol None 500mL
10218023 6 x 500 mL Glutamine, Rouge de phénol None 6 pièces
11551811 1 000 ml Glutamine, Rouge de phénol None -
10648934 6 x 1 000 ml Glutamine, Rouge de phénol None 6 pièces
11541851 1 000 ml Rouge de phénol Sans glutamine -
10554144 6 x 1 000 ml Rouge de phénol Sans glutamine 6 pièces
10711664 6 x 500 mL Rouge de phénol Sans glutamine 6 pièces
11998075 6 x 500 mL Glutamine, HEPES, Rouge de phénol None 6 pièces
11521881 500 mL Glutamine, HEPES, Rouge de phénol None 500mL
11531881 1 000 ml HEPES, Rouge de phénol, Phenol Red None 1000mL
10731254 500 mL - Sans rouge de phénol 500mL
11531851 500 mL Rouge de phénol Sans glutamine 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11541811 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30027.01
Offres à durée limitée
Utilisez le code promo 29742
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit RPMI 1640
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif None
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière