Learn More
Cytiva Milieu RPMI 1640 HyClone™, poudre
Code produit 11958075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
2 x 5 Litres
50 L
Conditionnement:
10L
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11958075 2 x 5 Litres 2 pièces
11501801 50 L -
11591791 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11958075 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30011.02
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et le processus de biofabrication. Milieu RPMI 1640 HyClone™, poudre est fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001.
  • Milieux de culture classiques de grande qualité disponibles dans différents conditionnements très pratiques
  • Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
  • Les procédés de fabrication les
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type de produit RPMI 1640, avec L-Glutamine
Stérilité Non stérile
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
Quantité 2 x 5 Litres
Certifications/Conformité BPFa et ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité