Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ SFM4CHO™
Code produit p-7058041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1000 mL
5 L
Avec additifs:
Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188
Glutamine, Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188
Sans additif:
Sans glutamine, Sans bicarbonate de sodium, Sans poloxamère 188, Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Forme:
Liquide
Poudre
Conditionnement:
1000mL
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Forme Conditionnement
10483522 1000 mL Glutamine, Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188 Sans rouge de phénol, Sans HEPES Liquide 1000mL
10580083 5 L - Sans glutamine, Sans bicarbonate de sodium, Sans poloxamère 188, Sans rouge de phénol, Sans HEPES Poudre 5L
10631243 500 ml Glutamine, Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188 Sans rouge de phénol, Sans HEPES Liquide 500mL
10376852 1000 mL Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188 Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans HEPES Liquide 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10483522 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30549.02
Conçu pour des performances élevées dans une variété de récipients de culture, y compris les bioréacteurs. Le milieu HyClone™ SFM4CHO™ est une formulation sans protéines qui ne contient aucun composant d’origine bovine.
  • Formulé à l’aide d’un processus exclusif de complexation des lipides pour améliorer la stabilité et la promotion de la croissance de diverses lignées cellulaires CHO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu liquide SFM4CHO
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188
Sans additif Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Quantité 1000 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description Milieu SFM4CHO