Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ SFM4HEK293™
Code produit 10500283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Flacon de 1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10500283 Flacon de 1 000 mL 1000mL
10061502 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10500283 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30521.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    91.00€ / 1000mL
    Économisez 57.00€
    38% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Favorisez la production de vecteurs adénoviraux et de protéines recombinantes dans des cultures HEK 239 avec le milieu SFM4HEK293™ HyClone™, un milieu de culture cellulaire polyvalent et sans protéines ne contenant aucun composant dérivé d’
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification None
Forme Liquide
Type de produit HEK293 Medium
Stérilité Sterile
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Poloxamère 188, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Quantité Flacon de 1 000 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description Milieux SFM4HEK293