Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ SFM4Insect™
Code produit 10201590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10201590 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10201590 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30913.02
 Article restreint
En stock
Favorise la croissance des principales lignées de cellules d’insectes et la production d’une grande variété de protéines recombinantes. Les milieux HyClone™ SFM4Insect™ sont exempts de composants dérivés d’animaux (ADCF).
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification None
Forme Liquide
Type de produit Milieu de cellules d’insectes
Stérilité Sterile
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Poloxamère 188, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Quantité 1000 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description SFM4Insect avec L-glutamine, liquide
Culture Type Insect Cell Culture