Learn More
Cytiva Milieux de culture cellulaire en poudre HyClone™ SFM4Insect
Code produit 12954095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12954095 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12954095 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30912.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    239.46€ / 5L
    Économisez 81.54€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Le milieu ADCF (exempt de composants d’origine animale) prend en charge la production de protéines recombinantes avec plusieurs lignées cellulaires d’insectes.
Le milieu SFM4Insect offre une excellente croissance de nombreuses lignées cellulaires d’insectes clés tout en nécessitant une adaptation minimale.En outre, le milieu SFM4Insect a été testé avec succès dans une variété de systèmes de culture, y compris des bioréacteurs à haute densité.
  • À utiliser avec le système vecteur d’expression baculovirus (BEVS)
  • Conçu pour un haut rendement cellulaire et une production élevée de protéines recombinantes
  • Complexe lipidique pour une stabilité renforcée
  • Convient à de nombreuses lignées cellulaires d’insecte
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Fabriqué sur la base de procédés certifiés ISO 9001 et ISO 13485 selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa) en vigueur pour les instruments médicaux 21 CFR 820
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
Quantité 5 L
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité