Learn More
Cytiva Milieu SFM4MAb™ HyClone™
Code produit 10397092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10397092 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10397092 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30513.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.55€
    55.60€ / 1000mL
    Économisez 31.95€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Spécification
Classification None
Forme Liquide
Type de produit Milieu liquide SFM4MAb
Stérilité Sterile
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Poloxamère 188, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Quantité 1000 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description SFM4MAb avec L-glutamine