Learn More
Cytiva Milieux en poudre HyClone™ SFM4MAb
Code produit 10153252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10153252 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10153252 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30535.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00€
    224.18€ / 5L
    Économisez 45.82€
    16% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Augmentez les rendements des procédés pour la fabrication d’anticorps recombinants humains et humanisés.
SFM4MAb est une formulation à faible teneur en protéines optimisée pour la purification en aval utilisant la protéine A, la protéine G et d’autres matrices pour faciliter la récupération du produit. Le milieu est formulé à l’aide d’un processus exclusif de complexation des lipides et des phospholipides pour améliorer la stabilité et la promotion de la croissance de divers types de cellules.
SFM4MAb est disponible sous forme liquide et en poudre dans un emballage convivial.
  • Conçu pour un haut rendement cellulaire et de production d’anticorps
  • Complexe lipidique pour une stabilité renforcée
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Optimisé pour la protéine A, la protéine G et d’autres matrices de purification
  • Fabriqué au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Quantité 5 L
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité