Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal standard, origine É-U.
Code produit 16261102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16261102 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16261102 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30088.03IH2540
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Favorise la croissance de la culture cellulaire dans les applications de recherche, une alternative économique au sérum de veau fœtal caractérisé et défini
  • Produit à l’aide de la technologie True Pool pour assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
  • Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Provenant des États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lacticodéshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC et IgG
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Conserver à une température inférieure ou égale à -10°C
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Qualité Étalon
Traitement Irradié, inactivé par la chaleur
Testé pour fièvre catarrhale ovine, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV BVDV, agents cytopathogènes, agents hémadsorbants, virus de la rage et réovirus
Volume (métrique) 500 mL
Inactivé par la chaleur Oui
Gamme de produits HyClone
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA