Learn More
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Code produit 16635765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1000 mL
3000 mL
Traitement:
Irradiés
Non irradié
Conditionnement:
1L
3L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
16635765 1000 mL Irradiés 1L
16655765 3000 mL Irradiés 3L
16625765 500 ml Non irradié 500mL
16645765 1000 mL Non irradié 1L
16665765 3000 mL Non irradié 3L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16635765 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30528.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Test de conformation selon l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA), l’âge moyen au moment du prélèvement est de 6 à 8 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Age 6 à 8 ans
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Type de produit Sérum de bovin adulte
Quantité 1000 mL
Sterilization Method Triple Filtered
Traitement Irradiés
Gamme de produits HyClone
Méthodes de test Testé selon les protocoles de la pharmacopée européenne