Learn More
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Código de producto. 16665765
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1000 mL
3000 mL
Traitement:
Irradiés
Non irradié
Tamaño de la unidad:
1L
3L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Traitement Tamaño de la unidad
16665765 3000 mL Non irradié 3L
16635765 1000 mL Irradiés 1L
16655765 3000 mL Irradiés 3L
16625765 500 ml Non irradié 500mL
16645765 1000 mL Non irradié 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16665765 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30528.05NI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Test de conformation selon l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA), l’âge moyen au moment du prélèvement est de 6 à 8 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Age 6 à 8 ans
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Type de produit Sérum de bovin adulte
Quantité 3000 mL
Sterilization Method Triple filtration
Traitement Non irradié
Gamme de produits HyClone
Méthodes de test Testé selon les protocoles de la pharmacopée européenne