Learn More
Cytiva Solution bleue de trypan HyClone™, saline tamponnée au phosphate de 0,4 %
Code produit 10593524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10593524 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10593524 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SV30084.01
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution au bleu de trypan, 0,4%, est couramment utilisée comme coloration des cellules pour évaluer la viabilité cellulaire à l’aide du test d’exclusion de colorant.
La solution au bleu de trypan, 0,4 %, est couramment utilisée comme coloration des cellules pour évaluer la viabilité cellulaire à l’aide du test d’exclusion de colorant. Ce test est souvent exécuté pendant la numération cellulaire à l’aide d’un hémocytomètre au cours de la mise en sous-culture de routine, mais peut être exécuté à chaque fois que la viabilité cellulaire doit être déterminée rapidement et avec précision. Le test d’exclusion de colorant s’appuie sur le concept que les cellules viables n’absorbent pas les colorants (comme le bleu de trypan) car elles sont imperméables, alors que les cellules mortes sont perméables et absorbent le colorant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15° jusqu'à 30 °C
Forme Liquide
Type de produit Bleu de trypan
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • HyClone Trypan Blue Solution, 0.4% in Phosphate Buffered Saline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrasodium 3,3'-[(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino4-hydroxynaphthalene-2