Learn More
Cytiva Protéase trypsine HyClone™
Code produit 10217723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Formule:
0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA
2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA
2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 1 g/l d’EDTA
25,0 g de trypsine porcine (1:250/l) dans HBSS
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium
Sans calcium, Sans magnésium, Sans EDTA, Sans rouge de phénol
Conditionnement:
100mL
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Formule Sans additif Conditionnement
10217723 100 mL 25,0 g de trypsine porcine (1:250/l) dans HBSS Sans calcium, Sans magnésium, Sans EDTA, Sans rouge de phénol 100mL
10608924 100 mL 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 1 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 100mL
10011472 100 mL 0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 100mL
10366662 100 mL 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 100mL
10693313 500 mL 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 500mL
11581861 500 mL 0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10217723 Supplier Cytiva Supplier No. SV30037.01
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Dérivé du pancréas porcin. La protéase trypsine HyClone™ sert à détacher les cellules adhérentes à la surface ou au substrat qui les porte.
  • Dérivé du pancréas porcin
  • Irradié aux rayons gamma avant hydratation et remplissage
  • Formule sans calcium ni magnésium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Stockage en congélateur
Concentration 2,5 % (10 X)
Forme Liquide
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Trypsine, porcine, Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS)
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium, Sans EDTA, Sans rouge de phénol
Formule 25,0 g de trypsine porcine (1:250/l) dans HBSS
Quantité 100 mL
Source Pancréas de porc
compliance-icons
Product Identifier
  • Trypsin 2.5%(10X) Solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin