Learn More
Cytiva Protéase trypsine HyClone™
Code produit 10608924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Formule:
0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA
2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA
2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 1 g/l d’EDTA
25,0 g de trypsine porcine (1:250/l) dans HBSS
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium
Sans calcium, Sans magnésium, Sans EDTA, Sans rouge de phénol
Conditionnement:
100mL
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Formule Sans additif Conditionnement
10608924 100 mL 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 1 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 100mL
10217723 100 mL 25,0 g de trypsine porcine (1:250/l) dans HBSS Sans calcium, Sans magnésium, Sans EDTA, Sans rouge de phénol 100mL
10011472 100 mL 0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 100mL
10366662 100 mL 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 100mL
10693313 500 mL 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 500mL
11581861 500 mL 0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10608924 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SV30031.01
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Dérivé du pancréas porcin. La protéase trypsine HyClone™ sert à détacher les cellules adhérentes à la surface ou au substrat qui les porte.
  • Dérivé du pancréas porcin
  • Irradié aux rayons gamma avant hydratation et remplissage
  • Formule sans calcium ni magnésium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage en congélateur
Concentration 0,25% (1 X)
Forme Liquide
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Trypsine, porcine, Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), EDTA
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium
Formule 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 1 g/l d’EDTA
Quantité 100 mL
Source Pancréas de porc