Learn More
Cytiva Protéase trypsine HyClone™
Code produit 10693313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Formule:
0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA
2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA
2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 1 g/l d’EDTA
25,0 g de trypsine porcine (1:250/l) dans HBSS
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium
Sans calcium, Sans magnésium, Sans EDTA, Sans rouge de phénol
Conditionnement:
100mL
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Formule Sans additif Conditionnement
10693313 500 mL 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 500mL
10608924 100 mL 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 1 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 100mL
10217723 100 mL 25,0 g de trypsine porcine (1:250/l) dans HBSS Sans calcium, Sans magnésium, Sans EDTA, Sans rouge de phénol 100mL
10011472 100 mL 0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 100mL
10366662 100 mL 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 100mL
11581861 500 mL 0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA Sans calcium, Sans magnésium 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10693313 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30042.02
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dérivé du pancréas porcin. La protéase trypsine HyClone™ sert à détacher les cellules adhérentes à la surface ou au substrat qui les porte.
  • Dérivé du pancréas porcin
  • Irradié aux rayons gamma avant hydratation et remplissage
  • Formule sans calcium ni magnésium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage en congélateur
Concentration 0,25% (1 X)
Forme Liquide
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Trypsine, porcine, Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), EDTA
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium
Formule 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA
Quantité 500 mL
Source Pancréas de porc