Learn More
Cytiva Sérum bovin origine États-Unis HyClone™
Code produit 12389812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12389812 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12389812 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30073.03HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF). Le sérum de veau d’origine américaine Cytiva HyClone™ est défini, irradié, inactivé par la chaleur et filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 0,1 μm de taille de pores.
Le sérum de veau HyClone, provenant des États-Unis, est prélevé par ponction veineuse à partir de veaux de boucherie nourris au lait de substitution, qui produisent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine. Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons.
  • Provenant des États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Alternative économique au SVF
  • Âge de l’animal au moment du prélèvement : entre 16 et 24 semaines
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Tests de virus selon 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Description Inactivé par la chaleur ; 500 ml
Espèces Bovins
Age 16-24 semaines
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Sérum bovin de veau
Quantité 500 ml
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Testé pour Adénovirus bovin (fièvre catarrhale ovine) Parvovirus bovin RSV Agents cytopathogènes du BVDV, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus
Inactivé par la chaleur Oui
Tests de sécurité USDA inclus Oui