Learn More
GE Healthcare Hyclone™ Donneur équin provenant des États-Unis HyClone™
Description
Le sérum de donneur équin est soigneusement prélevé dans des troupeaux de donneurs sélectionnés faisant l’objet de contrôles et de soins vétérinaires réguliers. Les animaux reçoivent une alimentation enrichie leur assurant une nutrition appropriée et jeûnent préalablement au prélèvement sanguin pour réduire la concentration lipidique. Les chevaux sont isolés dans des installations fermées, spécialement équipées pour un prélèvement aseptique. Des tests de Coggins dépistant l’anémie infectieuse équine sont systématiquement pratiqués sur chaque cheval Le sérum de donneur équin est stérilisé par filtration à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose |
| Espèces | Équins |
| Type de produit | Donneur équin provenant des États-Unis |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
| Testé pour | BVDV, virus de la rage, réovirus, agents cytopathogènes |
| Inactivé par la chaleur | Oui |
| Méthodes de test | Coggins |