Learn More
Cytiva Milieu liquide HyClone™ VaccineXpress
Description
- Le milieu VaccineXpress est bien adapté à l’utilisation de plaques multi-puits et à la fabrication à grande échelle à l’aide de microporteurs dans les bioréacteurs WAVE ou Xcellerex.
- Formulation sans sérum et sans composants d’origine animale.
- Favorise l’adaptation directe ou séquentielle, la croissance cellulaire et la propagation des virus.
- Conçu pour favoriser une densité cellulaire maximale, une infectivité virale et une productivité élevées.
- Utilisable pour de multiples applications virales (grippe, rotavirus, VRS, dengue, Zika).
- Conçu pour les applications de culture cellulaire à petite ou grande échelle avec l’utilisation de microporteurs.
- Disponible en formulations liquide et en poudre.
- Le milieu HyClone VaccineXpress a été qualifié pour la culture de cellules Vero dépendantes de l’attachement avec des microporteurs pour la production de vaccins viraux.
- L’absence de sérum et de composants d’origine animale dans le milieu réduit la variabilité et améliore l’évolutivité et la facilité de purification des protéines recombinantes et des virus dans les applications de bioprocédés.
- VaccineXpress est formulé sans L-glutamine pour une durée de conservation prolongée.
Spécification
Spécification
| Classification | Origine animale, Sans sérum, Sans composants |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu pour culture cellulaire |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | 0.2 μm Filtrado estéril |
| Avec additifs | Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans poloxamère 199, Sans rouge de phénol |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour les applications de culture cellulaire à petite ou grande échelle avec l’utilisation de microporteurs. |
| Quantité | 1 l |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?