Learn More
Cytiva Eau de qualité pour injection (EPI) HyClone™
Description
- Format : Liquide
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Water |
| Nom IUPAC | eau |
| Poids moléculaire (g/mol) | 18.02 |
| Qualité | EP/USP |
| Stérilité | Sterile |
| Quantité | 200 L |