Learn More
Eau HyClone™, de qualité de biologie moléculaire, Cytiva
Code produit 10307052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 L
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10307052 1000 ml 1000mL
10275262 100 ml 100mL
10787944 500 mL 500mL
10247783 6 x 500 ml 6 pièces
10452915 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10307052 Fournisseur HyClone products Cytiva Code fournisseur SH30538.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.95€
    34.00€ / 1000mL
    Économisez 20.95€
    38% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les applications critiques impliquant des nucléotides tels que l’ARN et l’ADN. L’eau HyClone™ de qualité biologie moléculaire ne contient pas de DEPC ni d’autres produits chimiques cancérigènes.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 5,0 à 7,0
Description Eau pour préparation en biologie moléculaire
Endotoxine 0,05 UE/ml
Filtré à travers Stérilisée par filtration - .1 μm
Quantité 1000 ml
Forme physique Liquide