Learn More
Eau HyClone™, de qualité de biologie moléculaire, Cytiva
Code produit 10452915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 L
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10452915 6 x 1 L 6 pièces
10275262 100 ml 100mL
10787944 500 mL 500mL
10307052 1000 ml 1000mL
10247783 6 x 500 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10452915 Fournisseur HyClone products Cytiva Code fournisseur SH30538.LS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les applications critiques impliquant des nucléotides tels que l’ARN et l’ADN. L’eau HyClone™ de qualité biologie moléculaire ne contient pas de DEPC ni d’autres produits chimiques cancérigènes.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 6 x 1 L