Learn More
(-)-Hycosamine, TRC
Code produit 30138502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138502 1 g 1g
30132881 5 g 5g
18092310 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138502 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH6743001G
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-31-5
Formule moléculaire C17 H23 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 289.37
Synonyme 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, (-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, [3(S)-endo]-, Tropic acid, 1αH,5αH-tropan-3α-yl ester, (-)- (8CI), (-)-Atropine, (-)-Hyoscyamine, (S)-(-)-Hyoscyamine, (S)-Atropine, 1αH,5αH-Tropan-3α-yl (-)-tropate, Cystospaz, Daturine, Duboisine, Hyoscyamine, L-Hyoscyamin, L-Hyoscyamine, l-Atropine, l-Hyoscyamine, l-Tropine tropate, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, (αS)-
Nom IUPAC [(1S,5R)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2S)-3-hydroxy-2-phénylpropanoate
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Hyoscyamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m1/s1
Poids de la formule 289.1678
Pourcentage de pureté >95%