Learn More
Hydantoïne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494104
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11494104
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12486.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 461-72-3 | C3H4N2O2 | 100.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-72-3
Formule moléculaire C3H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.08
Numéro MDL MFCD00005259
Clé InChI WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydantoin, 2,4-imidazolidinedione, glycolylurea, imidazole-2,4 3h,5h-dione, dantochlor, 2,4 3h,5h-imidazoledione, hydantoine, ccris 6532, 2-imidazolin-4 or 5-one, 2-hydroxy, 4h-imidazole-2,5-diol
CID PubChem 10006
ChEBI CHEBI:27612
Nom IUPAC imidazolidine-2,4-dione
SMILES O=C1CNC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydantoin
Point de fusion 221°C to 223°C
Quantité 100 g
Beilstein 110598
Merck Index 14,4761
Poids de la formule 100.08
Pourcentage de pureté 99%