Learn More
Hydantoïne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10469090 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
Code produit. 10469090
Marque: Thermo Scientific Acros 168701000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 461-72-3 | C3H4N2O2 | 100.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-72-3
Formule moléculaire C3H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.08
Numéro MDL MFCD00005259
Clé InChI WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydantoin, 2,4-imidazolidinedione, glycolylurea, imidazole-2,4 3h,5h-dione, dantochlor, 2,4 3h,5h-imidazoledione, hydantoine, ccris 6532, 2-imidazolin-4 or 5-one, 2-hydroxy, 4h-imidazole-2,5-diol
CID PubChem 10006
ChEBI CHEBI:27612
Nom IUPAC imidazolidine-2,4-dione
SMILES O=C1CNC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydantoin
Note relative au nom 99%
Point de fusion 220°C to 223°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 24, 242
Merck Index 15, 4799
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in alkali,slightly soluble in ether
Poids de la formule 100.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre fine