Learn More
Chlorhydrate d’hydralazine, TRC
Code produit 30132801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132801 50 mg 50mg
30138493 1 g 1g
18052720 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132801 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH71653150MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304-20-1
Formule moléculaire C8 H8 N4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 196.64
Synonyme Hydralazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1(2H)-Phthalazinone, hydrazone, monohydrochloride, Phthalazine, 1-hydrazino-, monohydrochloride, (Phthalazin-1-yl)hydrazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-Hydrazinophthalazine monohydrochloride, Apresoline hydrochloride, Apulon, Hydralazine chloride, Hydralazine hydrochloride, Hydralazine monohydrochloride, Lopres
Nom IUPAC phtalazine-1-ylhydrazine ; Chlorhydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydralazine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5H,9H2,(H,11,12);1H
SMILES diethoxy-(ethylsulfinylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Poids de la formule 196.0516
Pourcentage de pureté >95%