Learn More
HYDRANAL-Tamis™ moléculaire 0,3 nm, Solstice
Code produit 15664120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15664120 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15664120 Fournisseur Honeywell-Hydranal Code fournisseur 34241250G
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Agent de séchage pour l’air et les gaz pour titration Karl Fischer
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
  • Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
  • Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
  • Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Molecular sieve 0.3 nm
Densité >2 g/3
Porosité 0.3 nm
Quantité 250 g
CAS 1318-02-1
Numéro UN NONH for all modes of transport
Identifiant produit
  • HYDRANAL Molecular sieve 0.3 nm