Learn More
Neogen Éponge hydratée
Code produit 17298510
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Tampon et gants de neutralisation de 10 ml HS10NB2G.
Solution de saturation:
Tampon de neutralisation de 10 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Solution de saturation Conditionnement
17298510 Tampon et gants de neutralisation de 10 ml HS10NB2G. Tampon de neutralisation de 10 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17298510 Fournisseur Neogen Code fournisseur 7000002888
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Utilise des emballages simplifiés pour minimiser la manipulation et la préparation, et réduit les déchets.
  • Éponges pré-hydratées prêtes à l’emploi pour une collecte facile et pratique d’échantillons environnementaux et alimentaires.
  • Une éponge durable qui résiste au frottement.
  • Sachet d’éponge avec étiquette inscriptible pour faciliter l’étiquetage des échantillons.
  • Comprend deux gants décontaminés pour plus de sécurité et de commodité.
Spécification
Type de produit Éponge hydratée
Longueur (impériale) 3 in
Largeur (impériale) 1,5 po
Quantité d’emballage 100/Carton
Solution de saturation Tampon de neutralisation de 10 ml
Comprend Tampon et gants de neutralisation de 10 ml HS10NB2G.