Learn More
Carver™ Fluide hydraulique
Code produit 11967137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Fluide hydraulique
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11967137 Fluide hydraulique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Frais d\u2019emballage gros mat\u00E9riel en sus. Nous consulter pour chiffrage
Code produit 11967137 Fournisseur Carver™ Code fournisseur 2170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.88€
    19.14€ / 500mL
    Économisez 57.74€
    75% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-05-2027
Frais d\u2019emballage gros mat\u00E9riel en sus. Nous consulter pour chiffrage
Spécification
Type de produit Fluide hydraulique
Identifiant produit
  • MOBIL DTE 25
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ZINC DITHIOPHOSPHATE; CALCIUM BIS(DI C8-C10, BRANCHED, C9 RICH, ALKYLNAPTHALENESULPHONATE) ; 2,6-DI