Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Support élévateur hydraulique de laboratoire
Code produit 10294772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
625 mm
1 060 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10294772 625 mm 1 pièce
10204782 1 060 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10294772 Fournisseur Juchheim Laborgeraete™ Code fournisseur 02294
Expédition estimée: 03-12-2026
Une table élévatrice de laboratoire avec un système hydraulique de levage à fonctionnement fluide, supportant des charges jusqu'à 85 kg.
  • Pour les charges statiques et dynamiques
  • Particulièrement stable grâce à sa structure en ciseaux en acier robuste
  • Résistant aux acides et aux bases grâce à un revêtement en poudre de haute qualité
  • Ne nécessite aucun raccordement externe (système hydraulique de la pompe entièrement intégré).
  • Avec des poignées pour faciliter le transport
  • Pour abaisser la charge, il suffit d'appuyer légèrement sur le levier vers le haut. La charge s'enfonce alors lentement (environ 3 cm/s) et s'arrête dès que le levier est relâché.
Spécification
Matériau Acier
Hauteur (métrique) 625 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Description Plage de réglage : 175 à 625 mm
Poids (métrique) 30 kg