Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Vérin hydraulique de laboratoire avec électrovanne
Code produit 15839494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
285 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
15839494 285 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15839494 Fournisseur Juchheim Laborgeraete™ Code fournisseur 02297/S1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3665.00€
    3481.46€ / 1 pièces
    Économisez 183.54€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Mécanisme unique au monde permettant un levage et un abaissement particulièrement confortables par actionnement d'un levier. Avec électrovanne 24 V pour l'abaissement télécommandé.
  • Mécanisme de levage et d'abaissement unique au monde
  • Pour abaisser la tension, il suffit d'actionner l'électrovanne intégrée de 24 V (0,8 A).* ou appuyez légèrement sur le levier vers le haut.
    • *par exemple directement via un interrupteur de limite de niveau ou de température ou via le LabBox de HiTec Zang.
  • Pour soulever, actionnez le levier plusieurs fois.
  • Surface supérieure : 200 x 230 mm
  • Surface supérieure : 200 x 275 mm
  • Plage de réglage : 91 à 285 mm
  • Capacité de charge maximale : 25 kg
  • Poids : 5,7 kg
  • Équipement de laboratoire professionnel fabriqué en Allemagne
Spécification
Matériau Aluminium époxy
Hauteur (métrique) 285 mm
Dimensions (L x l) 200 x 230 mm