Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Support élévateur hydraulique de laboratoire
Code produit 10444501
Modifier l'affichage
Click to view available options
200 x 230mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10444501 200 x 230mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10444501 Fournisseur Juchheim Laborgeraete™ Code fournisseur 02297/A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces plateaux élévateurs hydrauliques pour un levage aisé en toute sécurité. Les supports élévateurs hydrauliques de laboratoire Juchheim Laborgeraete™ possèdent une structure en alliage d’aluminium robuste et légère.
  • Avec pédale et dispositif anti-affaissement
  • Fabrication en alliage d’aluminium
  • Mouvement parallèle stable
Spécification
Description Support élévateur hydraulique de laboratoire
Dimensions (L x l x H) 230 x 200 x 91 mm
À utiliser avec (application) Levage facile et sûr
Hauteur (métrique) 91 mm (min) (285 mm max.)
Longueur (métrique) 230 mm
Capacité de charge (métrique) 25 kg
Largeur (métrique) 200 mm