Learn More
Acétate d’hydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10125803 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10125803 5 g Flacon en verre 5g
10361301 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10125803 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411750050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7335-65-1 | C2H8N2O2 | 92.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7335-65-1
Formule moléculaire C2H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 92.10
Numéro MDL MFCD00013141
Clé InChI YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine acetate, hydrazinium acetate, hydrazine, monoacetate, hydrazine monoacetate, acetic acid; hydrazine, hydrazineacetate, hydrazine, acetate 1:1, acetic acid; diamine, hydrazine mono-acetate, acmc-209bph
CID PubChem 165591
Nom IUPAC acetic acid; hydrazine
SMILES NN.CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrazine acetate
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2NH2·CH3COOH
Quantité 5 g
Poids de la formule 92.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrazine acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.