Learn More
Acétate d'hydrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrazine Acetate |
| CAS | 7335-65-1 |
| Formule moléculaire | C2H8N2O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Hydrazine, acetate (1:1), Hydrazine, acetate (7CI), Hydrazine, monoacetate (9CI), Hydrazinium acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4O2.H4N2/c1-2(3)4;1-2/h1H3,(H,3,4);1-2H2 |
| SMILES | CC(=O)O.NN |
| Nom IUPAC | acide acétique ;hydrazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 92.1 |
| Poids de la formule | 92.0586 |