Learn More
Hydrate d’hydrazine, extra pur, solution à -60 %, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10141810 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10141810 500 mL Flacon en plastique PEHD 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10141810 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0500/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 7803-57-8
Point de fusion -65°C
Couleur Incolore
pH 10.6 to 10.7
Point d’ébullition 109.4°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Formule moléculaire H6N2O
Numéro MDL MFCD00149931
Quantité 500 mL
Synonyme hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydraziniumhydroxide, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
Clé InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.NN
Nom IUPAC hydrate d’hydrazine
Poids moléculaire (g/mol) 50.06
CID PubChem 24654
Densité de vapeur 1.1 15
ChEBI CHEBI:35511
Poids de la formule 32.04g/mol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrazine hydrate solution 62%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine hydrate, Hydrazine