Learn More
Hydrate d'hydrazine-d6, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrazine Hydrate-d6 |
| CAS | 102096-80-0 |
| Formule moléculaire | D4 N2 . D2 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Hydrazine-d4, mono(hydrate-d2) (9 CI), Water-d2, compd. with hydrazine-d4 (1:1) (9 CI), Hydrazine Hydrate-d6 |
| Formule InChI | InChI=1 S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6 |
| SMILES | [2 H]O[2 H].[2 H]N([2 H])N([2 H])[2 H] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 56.097 |
| Poids de la formule | 56,086 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique |