Learn More
Hydrate d'hydrazine-d6, TRC
Code produit 30398826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398826 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30398826 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH697602100MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrazine Hydrate-d6
CAS 102096-80-0
Formule moléculaire D4 N2 . D2 O
Quantité 100 mg
Synonyme Hydrazine-d4, mono(hydrate-d2) (9CI), Water-d2, compd. with hydrazine-d4 (1:1) (9CI), Hydrazine Hydrate-d6
Formule InChI InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
SMILES [2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
Poids moléculaire (g/mol) 56.097
Poids de la formule 56.086