Learn More
Sulfate d’hydrazine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439712 250 g 250g
11478880 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439712 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10792.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10034-93-2 | H6N2O4S | 130.118 g/mol
Hydrazine sulfate is used in analytical chemistry for the gravimetric estimation of nickel, cobalt and cadmium. It is also used in the refining of rare metals as well as in the separation of polonium from tellurium. It finds application in the synthesis of chemical intermediate and organic compounds. Further, it acts as an antioxidant in soldering flux for light metals and as a precursor to hydrazine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate d’hydrazine est utilisé en chimie analytique pour l’estimation gravimétrique du nickel, du cobalt et du cadmium. Il est également utilisé dans le raffinage des métaux rares ainsi que dans la séparation du polonium et du tellure. Il trouve une application dans la synthèse de composés chimiques intermédiaires et organiques. De plus, il agit comme antioxydant dans le flux de soudure des métaux légers et comme précurseur de l’hydrazine.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les FDS sont disponibles en ligne à l’adresse www.alfa.com Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-93-2
Formule moléculaire H6N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 130.118
Numéro MDL MFCD00044873
Clé InChI ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
CID PubChem 24842
Nom IUPAC sulfate d’hydrazine
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrazine sulfate
Point de fusion 254°C
Densité 1.37
pH 1.3
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,4772
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 130.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrazine sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrazine sulphate