Learn More
Sulfate d’hydrazine, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10492201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10492201 100 g Flacon en plastique 100g
10022730 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10492201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201861000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10034-93-2 | H4N2·H2SO4 | 130.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-93-2
Formule moléculaire H4N2·H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 130.12
Numéro MDL MFCD00044873
Clé InChI ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
CID PubChem 24842
Nom IUPAC sulfate d’hydrazine
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrazine sulfate
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 254.0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NNH2·H2SO4
Quantité 100 g
Merck Index 15, 4810
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 130.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline