Learn More
Sulfate d’hydrazine, cristaux, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15557984 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
125g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15557984 125 g Flacon poly 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15557984 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 217704
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrazine Sulfate
CAS 10034-93-2
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire H6N2O4S
Quantité 125 g
Gravité spécifique 1L = 1.37kg
Synonyme hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
Clé InChI ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC sulfate d’hydrazine
Poids moléculaire (g/mol) 130.118
CID PubChem 24842
Poids de la formule 130.12
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Forme physique Crystals